Kaliumhydrogeensulfaat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
27012.297EA 68 EUR
27012.297
Kaliumhydrogeensulfaat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kaliumhydrogeensulfaat
Formule: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Smeltpunt: 214 °C
Dichtheid: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00011404
CAS-nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07774
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm