Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Ammoniumwaterstofdifluoride ≥95% remainder mainly ammonium fluoride
Leverancier: Alfa Aesar
Gevaar
L17237.36EA 25.4 EUR InStock
ALFAL17237-12KG L17237.36 L17237.C4 L17237.0E ALFAL17237-50KG L17237.22
Ammoniumwaterstofdifluoride ≥95% remainder mainly ammonium fluoride
Ammoniumwaterstofdifluoride
Formule: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Kookpunt: 238 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 127 °C
Dichtheid: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012018
CAS-nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal