Ammoniumwaterstofdifluoride
Leverancier: Merck
Gevaar
1.01160.5000EA 184 EUR
1.01160.5000
Ammoniumwaterstofdifluoride
Ammoniumwaterstofdifluoride
Formule: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Smeltpunt: 127 °C
Dichtheid: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012018
CAS-nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498