Calcium carbonate ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
10679.14EA
260
EUR
10679.14
10679.36
10679.06
10679.22
Calcium carbonate ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Calcium carbonate
Formule:
CaCO₃ MW: 100,09 g/mol Smeltpunt: 800 °C (ontbinding) Dichtheid: 2,930 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010906 CAS-nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |