Calcium carbonate ≥99.0% ACS low in alkali
Leverancier: Thermo Scientific
36337.A1EA 171 EUR
36337.A1 36337.30
Calcium carbonate ≥99.0% ACS low in alkali
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Smeltpunt: 800 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2,930
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658