Calcium carbonate, watervrij, Reagent Grade
Leverancier: VWR Chemicals
0179-500GEA 95.7 EUR
0179-500G 0179-1KG
Calcium carbonate, watervrij, Reagent Grade
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Smeltpunt: 825 °C
Dichtheid: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%