Calcium carbonate, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02059.0500EA 976 EUR
1.02059.0500 1.02059.0050
Calcium carbonate, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Smeltpunt: 825 °C
Dichtheid: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)