Calcium carbonate, RonaCare®

Leverancier: Merck

1.02063.9050EA 401 EUR
1.02063.9050
Calcium carbonate, RonaCare®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Smeltpunt: 825 °C
Dichtheid: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR