Calcium carbonate ≥95%, powder, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
22290.363EA 99.5 EUR
22290.363
Calcium carbonate ≥95%, powder, TECHNICAL
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Smeltpunt: 825 °C
Dichtheid: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 95 %