Strontium carbonate ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
36618.36EA 1250 EUR
36618.36 36618.22 36618.14
Strontium carbonate ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Strontium carbonate
Formule: CO₃Sr
MW: 147,63 g/mol
Kookpunt: 2647 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 1100 °C (ontbinding)
Dichtheid: 3,70
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011250
CAS-nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838