Barium chromate ≥99.995%, Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
11124.06EA 70 EUR
11124.06 11124.14
Barium chromate ≥99.995%, Puratronic®
Barium chromate
Formule: BaCrO₄
MW: 253,32 g/mol
Smeltpunt: 1400 °C
Dichtheid: 4,50
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014180
CAS-nummer: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,00999