Barium chromate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
14669.30EA
79.7
EUR
14669.30
14669.A1
Barium chromate ≥98%
Barium chromate
Formule:
BaCrO₄ MW: 253,32 g/mol Smeltpunt: 1400 °C Dichtheid: 4,50 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00014180 CAS-nummer: 10294-40-3 EINECS: 233-660-5 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,00999 |