Barium fluoride ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
36380.14EA 188 EUR
36380.14 36380.22
Barium fluoride ≥99.9% (metals basis)
Barium fluoride
Formule: BaF₂
MW: 175,33 g/mol
Kookpunt: 2260 °C
Smeltpunt: 1353 °C
Dichtheid: 4,83
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003450
CAS-nummer: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01003