Calcium fluoride, watervrij 99%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
Synoniemen:
Fluorite
, Fluorspar
ACRO218255000EA
62.3
EUR
ACRO218255000
ACRO218250100
ACRO218251000
Calcium fluoride, watervrij 99%, pure
Calcium fluoride
Formule:
CaF₂ MW: 78,07 g/mol Kookpunt: 2500 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 1402 °C Dichtheid: 3,18 g/cm³ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010907 CAS-nummer: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 13,01669 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥98.5 % (CaF2) |