Calcium fluoride ≥99.95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Fluorite
, Fluorspar
10998.22EA
348
EUR
10998.22
10998.14
Calcium fluoride ≥99.95%
Calcium fluoride
Formule:
CaF₂ MW: 78,07 g/mol Kookpunt: ∼2500 °C Smeltpunt: 1403 °C Dichtheid: 3,18 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010907 CAS-nummer: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 13,01669 |