Magnesium fluoride ≥99.9%, Optical Grade
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
11021.09EA
136
EUR
11021.09
11021.18
Magnesium fluoride ≥99.9%, Optical Grade
Magnesium fluoride
Formule:
MgF₂ MW: 62,3 g/mol Kookpunt: 2260 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1261 °C Dichtheid: 3,148 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011108 CAS-nummer: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 12,05701 |