Magnesium fluoride, Patinal®
Leverancier: Merck
1.10261.1000EA 993 EUR
1.10261.1000
Magnesium fluoride, Patinal®
Magnesium fluoride
Formule: MgF₂
MW: 62,3 g/mol
Kookpunt: 2260 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1266 °C
Dichtheid: 3 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011108
CAS-nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701