Strontium iodide, watervrij ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
43374.14EA 324 EUR
43374.14 43374.06 43374.22
Strontium iodide, watervrij ≥99.99% (metals basis)
Strontium iodide
Formule: I₂Sr
MW: 341,43 g/mol
Smeltpunt: 515 °C
Dichtheid: 4,550
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00049557
CAS-nummer: 10476-86-5
EINECS: 233-972-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09005