Barium manganate tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L13172.06EA
26.5
EUR
L13172.06
L13172.14
Barium manganate tech. 90%, Technical Grade
Barium manganate
Formule:
BaMnO₄ MW: 256,27 g/mol Dichtheid: 4,850 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011514 CAS-nummer: 7787-35-1 EINECS: 232-109-6 UN: 3087 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00984 |