Berylliumoxide ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
10001.14EA 140 EUR
10001.14 10001.06
Berylliumoxide ≥99% (metals basis)
Berylliumoxide
Formule: BeO
MW: 25,01 g/mol
Kookpunt: 4300 °C
Smeltpunt: 2575 °C
Dichtheid: 3,01
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003457
CAS-nummer: 1304-56-9
EINECS: 215-133-1
UN: 1566
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01216