Berylliumoxide ≥99.95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
35480.06EA
136
EUR
35480.06
Berylliumoxide ≥99.95%
Berylliumoxide
Formule:
BeO MW: 25,01 g/mol Kookpunt: 4300 °C Smeltpunt: 2575 °C Dichtheid: 3,01 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003457 CAS-nummer: 1304-56-9 EINECS: 215-133-1 UN: 1566 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01216 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...