Magnesium oxide substrate 10x10x1mm, polished two sides 100 orientation
Leverancier: Thermo Scientific
41437.KTEA 187 EUR
41437.KT 41437.KU
Magnesium oxide substrate 10x10x1mm, polished two sides 100 orientation
Magnesium oxide
Formule: MgO
MW: 40,3 g/mol
Kookpunt: 3600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2800 °C
Dichtheid: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700