Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Calcium hydrogen orthophosphate, watervrij ≥98%
Leverancier: Alfa Aesar
40232.A7EA 379 EUR InStock
40232.A7 40232.A1 40232.30
Calcium hydrogen orthophosphate, watervrij ≥98%
Calcium hydrogen orthophosphate
Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Smeltpunt: 370 °C
Dichtheid: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010909
CAS-nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
UN: 0000
Merck Index: 13,01697
Order Now
Bestelling
Specificaties
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal