Calciumsulfide ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
13121.06EA
76
EUR
13121.06
13121.14
Calciumsulfide ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Calciumsulfide
Formule:
CaS MW: 72,14 g/mol Smeltpunt: Dec. Dichtheid: 2,5 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00015990 CAS-nummer: 20548-54-3 EINECS: 243-873-5 UN: 3134 ADR: 4.3,III |