Barium sulphate ≥99.998%, Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
10651.14EA 173 EUR
10651.14 10651.22 10651.06
Barium sulphate ≥99.998%, Puratronic®
Barium sulphate
Formule: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1580 °C (ontbinding)
Dichtheid: 4,5
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003455
CAS-nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997