Barium sulphate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
13989.A7EA
157
EUR
13989.A7
13989.22
13989.A1
Barium sulphate ≥97%
Barium sulphate
Formule:
BaSO₄ MW: 233,39 g/mol Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1580 °C (ontbinding) Dichtheid: 4,5 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003455 CAS-nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |