Barium sulphate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01750.9050EA
0
EUR
1.01750.9050
1.01750.9025
1.01750.5000
Barium sulphate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Barium sulphate
Formule:
BaSO₄ MW: 233,39 g/mol Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1345 °C Dichtheid: 4,5 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003455 CAS-nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |