Barium sulphate
Leverancier: Molekula
MOLE21615331-1KGEA 0 EUR
MOLE21615331-1KG
Barium sulphate
Barium sulphate
Formule: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1345 °C
Dichtheid: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003455
CAS-nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997