Barium sulphate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
21766.292EA 48.9 EUR
21766.292
Barium sulphate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Barium sulphate
Formule: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1345 °C
Dichtheid: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003455
CAS-nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm