Calcium sulphate, watervrij 99%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO217521000EA
31.8
EUR
ACRO217521000
ACRO217520100
ACRO217525000
ACRO217520025
Calcium sulphate, watervrij 99%, pure
Calcium sulphate
Formule:
CaO₄S MW: 136,14 g/mol Smeltpunt: 1450 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010912 CAS-nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |