Calcium sulphate, watervrij ≥99.993%, Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
11116.09EA 169 EUR
11116.09 11116.04 11116.18
Calcium sulphate, watervrij ≥99.993%, Puratronic®
Calcium sulphate
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smeltpunt: 1450 °C
Dichtheid: 2,960
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010912
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711