Calcium sulphate, watervrij 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
40144.A1EA 117 EUR
40144.A1 40144.A7 40144.30
Calcium sulphate, watervrij 99%
Calcium sulphate
Drying agent, laboratory desiccant, paper filler
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smeltpunt: 1450 °C
Dichtheid: 2,960
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010912
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711