Boortribromide 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO365211000EA 123 EUR
ACRO365211000 ACRO365215000 ACRO365210250
Boortribromide 99+%
Boortribromide
Formule: BBr₃
MW: 250,52 g/mol
Kookpunt: 91,2 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –46 °C
Dichtheid: 2,65 g/cm³
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011312
CAS-nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)