Indium(I) bromide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
42865.14EA 906 EUR
42865.14 42865.06
Indium(I) bromide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Indium(I) bromide
Formule: InBr
MW: 194,72 g/mol
Kookpunt: 662 °C
Smeltpunt: 220 °C
Dichtheid: 4,96
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064630
CAS-nummer: 14280-53-6
EINECS: 238-172-6
UN: 3260
ADR: 8,III