Aluminium fluoride
|
Waarschuwing
|
HONE01277.9040
Aluminium fluoride
Aluminium fluoride
Formule:
AlF₃ MW: 83,98 g/mol Smeltpunt: 1040 °C Dichtheid: 2,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00003426 CAS-nummer: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,00351 |