Indium(III)oxide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
12544.30EA 1660 EUR
12544.30 12544.09 12544.18
Indium(III)oxide ≥99.99% (metals basis)
Indium(III)oxide
Formule: In₂O₃
MW: 277,64 g/mol
Smeltpunt: 850 °C
Dichtheid: 7,18
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011060
CAS-nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984