Triisopropyl borate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A17592.0FEA 801 EUR
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
Triisopropyl borate ≥98%
Triisopropyl borate
Formule: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Kookpunt: 139…141 °C
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0,815
Vlampunt: 17 °C (62 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II