Trimethylboraat ≥99.99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
43765.22EA
155
EUR
43765.22
43765.14
43765.36
Trimethylboraat ≥99.99%
Trimethylboraat
Formule:
C₃H₉BO₃ MW: 103,91 g/mol Kookpunt: 67…69 °C Smeltpunt: –34 °C Dichtheid: 0,915 Vlampunt: –8 °C (17 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008346 CAS-nummer: 121-43-7 EINECS: 204-468-9 UN: 2416 ADR: 3,II Merck Index: 12,09842 |