Indium antimonide ≥99.999%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
14626.04EA 134 EUR
14626.04 14626.09
Indium antimonide ≥99.999%
Indium antimonide
Formule: InSb
MW: 236,58 g/mol
Smeltpunt: 535 °C
Dichtheid: 5,75 (m.p.
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016146
CAS-nummer: 1312-41-0
EINECS: 215-192-3
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04972