Tin(II) bromide ≥99.2%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
43430.14EA 97.5 EUR
43430.14 43430.06
Tin(II) bromide ≥99.2%
Tin(II) bromide
Formule: Br₂Sn
MW: 278,52 g/mol
Kookpunt: 623 °C
Smeltpunt: 215 °C
Dichtheid: 5,12
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011239
CAS-nummer: 10031-24-0
EINECS: 233-087-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08938