Lead(II) oxide ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
12220.36EA
55
EUR
12220.36
12220.A3
Lead(II) oxide ≥99.9%
Lead(II) oxide
Formule:
PbO MW: 223,2 g/mol Kookpunt: 1470 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 886 °C Dichtheid: 9,53 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011164 CAS-nummer: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05431 |