Trichloorsilaan 99%
Gevaar
ACRO174602500EA 92.4 EUR
ACRO174602500 ACRO174600010
Trichloorsilaan 99%
Trichloorsilaan
Formule: HCl₃Si
MW: 135,45 g/mol
Kookpunt: 32 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –127 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³
Vlampunt: –27 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00011518
CAS-nummer: 10025-78-2
EINECS: 233-042-5
UN: 1295
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119494046-35
Merck Index: 12,09776
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.5 to 7.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %