Lead(II) carbonate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
10721.06EA 41.3 EUR
10721.06 10721.14
Lead(II) carbonate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Lead(II) carbonate
Formule: PbCO₃
MW: 267,21 g/mol
Smeltpunt: 315 °C
Dichtheid: 6,43 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064631
CAS-nummer: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III