Lead(II) iodide ≥99.9985% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
12724.22EA 566 EUR
12724.22 12724.14
Lead(II) iodide ≥99.9985% (metals basis)
Lead(II) iodide
Formule: I₂Pb
MW: 461,01 g/mol
Kookpunt: 954 °C
Smeltpunt: 402 °C
Dichtheid: 6,16
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011163
CAS-nummer: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430