Tin(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Ampuled under argon
14476.14EA
811
EUR
14476.14
14476.06
Tin(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Tin(II) iodide
Formule:
I₂Sn MW: 372,52 g/mol Kookpunt: 720 °C (ontbinding) Smeltpunt: 320 °C Dichtheid: 5,28 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00049545 CAS-nummer: 10294-70-9 EINECS: 233-667-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,08942 |