Lead(IV) oxide ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
10729.09EA
196
EUR
10729.09
10729.18
Lead(IV) oxide ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Lead(IV) oxide
Formule:
O₂Pb MW: 239,2 g/mol Smeltpunt: 290 °C (ontbinding) Dichtheid: 9,38 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011165 CAS-nummer: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 UN: 1872 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05424 |