Silicon(II) oxide ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
41710.22EA 218 EUR
41710.22 41710.36
Silicon(II) oxide ≥99.9%
Silicon(II) oxide
For vacuum deposition
Formule: SiO
MW: 44,08 g/mol
Kookpunt: 1880 °C
Smeltpunt: >1702 °C
Dichtheid: 2,13
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151536
CAS-nummer: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 12,08640