Silicon(II) oxide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
41711.36EA
650
EUR
41711.36
41711.22
Silicon(II) oxide ≥99.9% (metals basis)
Silicon(II) oxide
For vacuum deposition
Formule:
SiO MW: 44,08 g/mol Kookpunt: 1880 °C Smeltpunt: >1702 °C Dichtheid: 2,13 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00151536 CAS-nummer: 10097-28-6 EINECS: 233-232-8 Merck Index: 12,08640 |