Tetraethylsilikaat (TEOS) ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A14965.0FEA
169
EUR
A14965.0F
A14965.AP
A14965.AE
Tetraethylsilikaat (TEOS) ≥98%
Tetraethylsilikaat (TEOS)
Formule:
Si(OC₂H₅)₄ MW: 208,33 g/mol Kookpunt: 168 °C Smeltpunt: –85 °C Dichtheid: 0,934 Vlampunt: 46 °C (116 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009062 CAS-nummer: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Merck Index: 13,03882 |