Tetrapropoxysilane

Waarschuwing

16979.A1EA 160 EUR
16979.A1
Tetrapropoxysilane
Tetrapropoxysilane
Formule: C₁₂H₂₈O₄Si
MW: 264,44 g/mol
Dichtheid: 0,915 g/cm³ (18 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009364
CAS-nummer: 682-01-9
EINECS: 211-659-0

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR